Scissors No. 145, Feather®
Blunt/blunt
  FEAT208000156
Scissors No. 145, Feather®
  FEAT208000156
Scissors No. 145, Feather®
Scissors No. 145, Feather®
Blunt/blunt
59,90 €
1 * 5 PAIRE
Pathology scissors made of stainless steel with easily exchangeable blades.
  • No regrinding
  • Easy blade change
  • Type:
    Blunt/blunt
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.