Brosse, FlexBrush™
Brosse, FlexBrush™
J-Brush adapter, hook-shaped brush, stainless steel with plastic handle, Nylon, 57,1 mm, Plastique, 406 mm
N° de catalogue 129-4202
   Waste Reducing
Fournisseur:   MICRONOVA
Brosse, FlexBrush™
N° de catalogue 129-4202
Fournisseur:  MICRONOVA
   Waste Reducing
Brosse, FlexBrush™
Brosse, FlexBrush™
J-Brush adapter, hook-shaped brush, stainless steel with plastic handle, Nylon, 57,1 mm, Plastique, 406 mm
Prix
68,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
La brosse FlexBrush™ est idéale pour le nettoyage externe et interne des tuyaux et raccords. Sa tête souple peut être pliée pour répondre à des besoins de nettoyage personnalisés.
  • Bendable brush with polyester or microfibre cover
  • Acme threaded end attaches to a variety of handles for extended reach
  • Threaded handle (STA series) can be added for extended reach
  • Covers are compatible with strong disinfectants and autoclavable
Spécifications
  • Matériau des poils:
    Nylon
  • Ø tête de la brosse:
    57,1 mm
  • Handle material:
    Plastique
  • Désignation:
    J-Brush adapter, hook-shaped brush, stainless steel with plastic handle
  • Seq:
    01
  • Longueur totale:
    406 mm
  • Cat. No.:
    129-4202
  • Environmentally Preferable:
    Waste Reducing