Test charts
Test charts
Mires avec éclaircissant optique, noir/blanc à damiers, A3, 297×420 mm
N° de catalogue SIMEVF2354
Fournisseur:   Industrial Physics
Test charts
N° de catalogue SIMEVF2354
Fournisseur:  Industrial Physics
Test charts
Test charts
Mires avec éclaircissant optique, noir/blanc à damiers, A3, 297×420 mm
Prix
282,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Ces mires sont utilisées pour tester les propriétés physiques des revêtements, laques, et encres.
  • Dimensions allant de A6 à A4
  • Film laminé pour une excellente résistance chimique aux solvants et la diffusion de film
  • Section pour la date, l'heure et le numéro de test
Pour déterminer le pouvoir couvrant, l'opacité et le taux d'étalement dans les laboratoires de revêtement et de production de peintures.
Informations de commande: Un certificat est disponible pour les mires avec un éclaircissant optique.
Spécifications
  • Format:
    A3
  • Couleur:
    noir/blanc à damiers
  • Désignation:
    Mires avec éclaircissant optique
  • Seq:
    11
  • l×h:
    297×420 mm