Test charts
Test charts, blanc/noir, A5, 148×210 mm
SIMEVF2319
Ces mires sont utilisées pour tester les propriétés physiques des revêtements, laques, et encres.
- Dimensions allant de A6 à A4
- Film laminé pour une excellente résistance chimique aux solvants et la diffusion de film
- Section pour la date, l'heure et le numéro de test
Pour déterminer le pouvoir couvrant, l'opacité et le taux d'étalement dans les laboratoires de revêtement et de production de peintures.
: Un certificat est disponible pour les mires avec un éclaircissant optique.
- Format:A5
- Couleur:blanc/noir
- Désignation:Test charts
- Seq:03
- l×h:148×210 mm
- Cat. No.:SIMEVF2319