Viscosity flow cups
Viscosity flow cup, 8
Catalog # SIMEVF2198
Supplier: Industrial Physics
Jump to:
Product Details & Documents
These viscosity flow cups are titanium anodised aluminum viscosity cups.
Suitable to be used with stand, to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
Certifications: AFNOR
Documents
TQC Company Video
Videos
Specifications
- Modèle:8
- Désignation:Viscosity flow cup
- Seq:04
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- SIMEVF2068Gaine de régulation de la température avec trépied, pour les coupes de viscosité conformes aux normes ISO et AFNORLog in for availability1 * 1 ST - 621,00 €
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- 769-1151Calculatrice de viscosité, pour la conversion du temps d'écoulement en viscositéLog in for availability1 * 1 ST - 86,60 €