Eppendorf® Assay/Reader Microplates
Product Details & Documents
Les plaques Eppendorf Assay/Reader sont conçues pour divers tests sur microplaques, optimisant l'absorbance, la fluorescence et la chimioluminescence. Avec des options pour les lecteurs de plaques à lecture par le haut et par le bas, elles garantissent des signaux clairs même avec des échantillons à faible concentration.
- Les microplaques noires Eppendorf offrent un excellent rapport signal/bruit – pour des signaux clairs même avec des échantillons à faible concentration
- Les microplaques blanches Eppendorf sont optimisées pour une sensibilité maximale dans la détection des signaux de luminescence en maximisant la réflexion
- Les plaques d'analyse noires et blanches solides sont fabriquées en polypropylène, ce qui permet une résistance élevée aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
- Toutes les plaques sont optimisées pour une autofluorescence et une autoluminescence minimales
- Disponibles en qualité de pureté PCR certifiée par lot
- Excellente précision dimensionnelle et homogénéité élevée de puits à puits pour une parfaite adéquation à l'automatisation
Plaque parfaite pour votre protocole d'analyse sur microplaques ! La gamme de plaques d'analyse Eppendorf propose la plaque adaptée à votre application, optimisée pour mesurer l'absorbance dans la plage visible, la fluorescence et la chimioluminescence. La gamme comprend à la fois des plaques solides pour les lecteurs de plaques à lecture par le haut et des plaques transparentes et noires/transparentes polyvalentes à utiliser avec les lecteurs de plaques à lecture par le haut et par le bas.
Bénéficiez de signaux clairs même avec des échantillons à faible concentration. Les microplaques noires sont idéales pour la détection de fluorescence, avec un excellent rapport signal/bruit, offrant des limites de détection faibles dans les analyses. Les microplaques blanches maximisent la réflexion pour une détection haute sensibilité de la luminescence ou de la fluorescence faible.
Documents
Spécifications
- Couleur:blanc/gris
- Désignation:Flat bottom, PCR clean
- Seq:6
- Cat. No.:737-0248
- Certification environnementale:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact