WIPRO ANTIBACTERIAL RED 1 * 20 Pce
N° de catalogue VILE137003
Fournisseur: FHP VILEDA SCS
Frequently Bought Together
Seringues à usage unique, 2 pièces, HENKE-JECT®
Fournisseur: HENKE SASS WOLF
Lingettes pour salles blanches, TechniCloth®
Fournisseur: Texwipe
VWR® Autoclavable Bags, Polypropylene, Clear
Fournisseur: VWR Collection
Ethanol absolu absolu ≥99.5% USP, Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
VWR®, congélateur sans étincelles, –25 ℃, certifié ATEX
Fournisseur: VWR Collection
Disposable cannulas
Fournisseur: EHRHARDT SOEHNE
Flow Cells for MinION™ and GridION™ Devices
Fournisseur: Oxford Nanopore Technologies