Accessoires
Disque d'embrayage, Tous les récipients en verre Miele
N° de catalogue 141-0838
Aller à :
Arrêté
Product Details & Documents
- Pour paniers inférieurs et supérieurs
- Avec perforations de 7×7 mm
- En acier inoxydable
Spécifications
- Désignation:Disque d'embrayage
- Seq:07
- Pour:Tous les récipients en verre Miele