Cryoboîte, Nalgene®
With 13×13 divider, for 169 cryobank tubes (not included), Cryobank, blanc, 133×133×52 mm
N° de catalogue 479-2505
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Cryoboîte, Nalgene®
N° de catalogue 479-2505
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
En PC blanc.
- Convient au stockage en congélateur mécanique ou en phase vapeur d'azote liquide
- Type de flacon : tubes Cryobank
Boîte avec couvercle transparent pour le stockage de récipients et sachets de différents formats dans une aire de stockage, un réfrigérateur ou un congélateur mécanique (−196 to +121 °C).
Double your cryobank storage capacity and cut storage costs by 50%. The Thermo Scientific™ Dense Storage Options use standard CryoBoxes™ with 13×13 tube separators and fit 169 1 ml tubes in a single CryoBox™. These standard-sized boxes are compatible with existing standard-sized lab freezer racks.
Spécifications
- Pour:Cryobank
- l×p×h ext.:133×133×52 mm
- Couleur:blanc
- Désignation:With 13×13 divider, for 169 cryobank tubes (not included)
- Seq:02
- Cat. No.:479-2505
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact