Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
Électrode combinée pH, avec membrane cylindrique et PT1000, H 7381-T1000 VP, 2 - 13, −5...+80 °C, Verre, Gel, Céramique, 12×120 mm, Raccord de connexion VP
Catalog # SCOI285090155
Supplier:   SI Analytics
Process pH combination electrodes
Catalog # SCOI285090155
Supplier:  SI Analytics
Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
Électrode combinée pH, avec membrane cylindrique et PT1000, H 7381-T1000 VP, 2 - 13, −5...+80 °C, Verre, Gel, Céramique, 12×120 mm, Raccord de connexion VP
Price
418,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Connexion:
    Raccord de connexion VP
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Type:
    H 7381-T1000 VP
  • Désignation:
    Électrode combinée pH, avec membrane cylindrique et PT1000
  • Matière:
    Verre
  • Seq:
    11
  • Membrane:
    Céramique
  • Électrolyte:
    Gel
  • Température:
    −5...+80 °C
  • pH:
    2 - 13