Hotte d'extraction, SICCO
Hotte d'extraction, SICCO
Extractor hood, opening dimension 850×600 mm, 1200×600×900 mm, 1160×560×880 mm, 23
N° de catalogue BOHLV1960-04
Fournisseur:   Bohlender
Hotte d'extraction, SICCO
N° de catalogue BOHLV1960-04
Fournisseur:  Bohlender
Hotte d'extraction, SICCO
Hotte d'extraction, SICCO
Extractor hood, opening dimension 850×600 mm, 1200×600×900 mm, 1160×560×880 mm, 23
Prix
3 250,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cadre en aluminium anodisé avec panneaux en polycarbonate.
  • Panneaux transparents et incassables
  • Construction robuste et légère en aluminium
  • Raccordement standard DN 160 pour tube d'aspiration
  • Résistance à la température : de -20 à +70 °C
Le panneau supérieur avec connecteur intégré pour système d'évacuation offre une bonne résistance chimique. Ces hottes aspirantes sont utilisées dans une large gamme d'applications industrielles telles que la manipulation de vernis et de liquides combustibles.
Spécifications
  • Poids:
    23
  • l×p×h ext.:
    1200×600×900 mm
  • Désignation:
    Extractor hood, opening dimension 850×600 mm
  • l×p×h int.:
    1160×560×880 mm