Write-on labels
Write-on labels
Write-on labels, Vinyle, blanc/vert, 38×16 mm, 14 labels/card
N° de catalogue BRDY235015
Fournisseur:   Brady
Write-on labels
N° de catalogue BRDY235015
Fournisseur:  Brady
Write-on labels
Write-on labels
Write-on labels, Vinyle, blanc/vert, 38×16 mm, 14 labels/card
Prix
129,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 ST
Product Details & Documents
These write-on labels provide easy identification for calibration, testing, and repair of tools and equipment.
  • Labels are used to track calibration, inspection, or parts and/or equipement
Write-on areas allow date, inspector, or other information to be periodically added.
Spécifications
  • Couleur:
    blanc/vert
  • Désignation:
    Write-on labels
  • Dimensions:
    38×16 mm
  • Matière:
    Vinyle
  • Seq:
    12
  • Emballage:
    14 labels/card
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.