Heating tapes, HSS
Heating tape HSS, 5 m length, 600 W
N° de catalogue HORS020906
Fournisseur: HORST
Aller à :
Product Details & Documents
The flexible heating conductor comes with an additional protective braid. Glass yarn insulation of the heating cable is ideal for use in places where very small winding radii are required.
- Nominal temperature: 450 °C
- Nominal voltage: 230 V
- Diameter: 3,5 to 4,5 mm
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Désignation:Heating tape HSS, 5 m length, 600 W
- Seq:06