Surchaussures, en PEC
Surchaussures, PEC 40, blanc, 150 mm, 410 mm
N° de catalogue 113-9338
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Surchaussures en PEC.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotFood Contact, BPA, Phthalates Certificate
Détails supplémentaires sur le produit
Spécifications
- Couleur:blanc
- Désignation:Surchaussures, PEC 40
- Hauteur:150 mm
- Longueur:410 mm
- Seq:03