Surchaussures, en PEC
Surchaussures, PEC 25, bleu, 150 mm, 410 mm
  113-9337
Surchaussures, en PEC
  113-9337
Surchaussures, en PEC
Surchaussures, en PEC
Surchaussures, PEC 25, bleu, 150 mm, 410 mm
1 * 2.000 ST
  • Couleur:
    bleu
  • Désignation:
    Surchaussures, PEC 25
  • Hauteur:
    150 mm
  • Longueur:
    410 mm
  • Seq:
    01