Surchaussures, en PEC
Surchaussures, PEC 70, vert, 150 mm, 410 mm
N° de catalogue 113-9343
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Surchaussures en PEC.
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Couleur:vert
- Désignation:Surchaussures, PEC 70
- Hauteur:150 mm
- Longueur:410 mm
- Seq:06