Combinaisons, SMS, à capuche
blanc, XXL
N° de catalogue 113-8334
Fournisseur:   VWR Collection
Combinaisons, SMS, à capuche
N° de catalogue 113-8334
Fournisseur:  VWR Collection
Combinaisons, SMS, à capuche
Combinaisons, SMS, à capuche
blanc, XXL
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Ces combinaisons à usage unique sont en SMS non tissé. Idéales pour une utilisation en environnements non dangereux, tels que la transformation agro-alimentaire. Conviennent pour le contact alimentaire.
  • Avec capuche et fermeture à glissière
  • Taille, poignets et chevilles élastiqués
  • Sans couvre-chaussures
  • Sans latex
Poids: 50 g/m²
Couleur: blanc/bleu
Spécifications
  • Taille de confection:
    XXL
  • Couleur:
    blanc
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    113-8334
  • Poids:
    50 g/m²
  • Applications des tenues:
    Industriel|Alimentaire