Elbows, type KF
Reducing elbows, type KF, DN 25/16, Acier inoxydable
N° de catalogue ILMV701461
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Reducing elbows, type KF, DN 25/16
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:03