Adapters, type KF
Adapters, type KF
Adapters, stainless steel, type KF, DN 25, 125 mm
N° de catalogue ILMV701373
Fournisseur:   Welch by Gardner Denver
Adapters, type KF
N° de catalogue ILMV701373
Adapters, type KF
Adapters, stainless steel, type KF, DN 25, 125 mm
Prix
71,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Largeur:
    125 mm
  • Désignation:
    Adapters, stainless steel, type KF, DN 25
  • Seq:
    04