Adapters, type KF
Reducing adapters, stainless steel, type KF, DN 25/16, 28 mm
N° de catalogue ILMV701401
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Largeur:28 mm
- Désignation:Reducing adapters, stainless steel, type KF, DN 25/16
- Seq:05