Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Polariser, calibrated, set in an M49 ring
N° de catalogue DIDAPOD010024
Fournisseur:   DIDALAB
Optical components for optical bench
N° de catalogue DIDAPOD010024
Fournisseur:  DIDALAB
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Polariser, calibrated, set in an M49 ring
Prix
47,25 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Polariser, calibrated, set in an M49 ring
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DIDAPOD010095
    Permanent frame, Ø 40 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 42,87 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DIDAPOD010110
    Simple lens holder, Ø 40 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 21,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DIDAPOD010080
    Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 75,25 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DIDAPOD010090
    Lens holder, Ø 40/42 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 39,38 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DIDAPOD060130
    Lens holder, Ø 80 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 60,38 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DIDAPOD002192
    Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 126,00 €