Optical components for optical bench
Young's slits on a glass plate (Ø 40 mm), 3 double slits with distance between slits 200, 400, 500 µm
N° de catalogue DIDAPOD066710
Fournisseur: DIDALAB
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Young's slits on a glass plate (Ø 40 mm), 3 double slits with distance between slits 200, 400, 500 µm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- DIDAPOD010080Lens holder for fragile components, Ø 80 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 75,25 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- DIDAPOD002192Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 126,00 €