Brosse, FlexBrush™
Housse en polyester, irradiée
N° de catalogue 141-1644
   Waste Reducing
Fournisseur:   MICRONOVA
Brosse, FlexBrush™
N° de catalogue 141-1644
Fournisseur:  MICRONOVA
   Waste Reducing
Brosse, FlexBrush™
Brosse, FlexBrush™
Housse en polyester, irradiée
Prix
328,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 ST
Product Details & Documents
La brosse FlexBrush™ est idéale pour le nettoyage externe et interne des tuyaux et raccords. Sa tête souple peut être pliée pour répondre à des besoins de nettoyage personnalisés.
  • Bendable brush with polyester or microfibre cover
  • Acme threaded end attaches to a variety of handles for extended reach
  • Threaded handle (STA series) can be added for extended reach
  • Covers are compatible with strong disinfectants and autoclavable
Spécifications
  • Désignation:
    Housse en polyester, irradiée
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    141-1644
  • Environmentally Preferable:
    Waste Reducing