Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
MegaSorb™ mop head, 10 oz., bulk pack, bleu, Microfibre
N° de catalogue MICRJZMZCRMS-10
   Waste Reducing
Fournisseur:   MICRONOVA
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
N° de catalogue MICRJZMZCRMS-10
Fournisseur:  MICRONOVA
   Waste Reducing
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
MegaSorb™ mop head, 10 oz., bulk pack, bleu, Microfibre
Prix
32,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
A highly absorbent mop that combines the cleaning efficiency of microfibre with the ease of a looped string mop. The tufted strands are comprised of polyester and nylon filaments, designed to pick up liquids and tiny particles in controlled and critical environments.
  • Highly absorbent and low-linting
  • Polyester and nylon tufted microfibre tubes
  • Picks up tiny particles where cotton fibres just roll over
  • White microfibre option includes an additional scrubbing band
  • Use with MH-1 handle or QDMH-1 MicroMop adapter with SSU series handles
  • Compatible with alcohol and strong disinfectants
  • Launderable for reuse
  • Autoclavable
The M-Zone™ MegaSorb™ Microfibre String Mop features distinctive microfiber tubes with tufted strands made of polyester and nylon filaments, 30 times smaller than cotton fibres, that work to pick up tiny particles.
Spécifications
  • Couleur:
    bleu
  • Désignation:
    MegaSorb™ mop head, 10 oz., bulk pack
  • Matière:
    Microfibre
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    MICRJZMZCRMS-10
  • Environmentally Preferable:
    Waste Reducing
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • MICRMHC-1
    MicroMop® handle, Fibreglass
    1524 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 63,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 129-0170
    MicroMop® Adaptateur
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 137,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur
    Matière
    Disponibilité
    Prix
  • 129-0551
    Manche extensible en acier inoxydable
    965 - 1829 mm
    Acier inoxydable 304
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 314,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • 129-0165
    MicroMop® Manche en fibre de verre/PP, longueur 1626 mm
    1626 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 75,00 €