Mop pour salles blanches, LoopMop™
Product Details & Documents
Vadrouille tricotée en polyester pour l'application de désinfectant dans les applications pharmaceutiques, de traitement aseptique et de dispositifs médicaux. Assez absorbant pour nettoyer jusqu'à un fini sec, mais laissera suffisamment d'humidité pour les désinfectants qui nécessitent un temps de séchage prolongé. Les têtes de vadrouille peuvent être utilisées directement avec le manche en fibre de verre/polypropylène ou fixées au manche universel via l'adaptateur à déconnexion rapide.
- Lavables et autoclavables
- Faible peluchage
- Sans bord coupé
Ordering information: Tous les composants doivent être commandés séparément
Spécifications
- Désignation:LoopMop™, irradiated
- Cat. No.:MICRMZLM5-12IR
- Environmentally Preferable:Waste Reducing
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurMatièreDisponibilitéPrix
- 129-0551Manche extensible en acier inoxydable965 - 1829 mmAcier inoxydable 304Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 314,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurMatièreDisponibilitéPrix
- 129-0062Manche en acier inoxydable standard155 cmFibres de verreConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 144,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurMatièreDisponibilitéPrix
- 129-0176Poignée, standard, en acier inoxydable, SSU-71295 cmAcier inoxydable 304Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 140,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix