Étalons colorimétriques en solution ASTM
Échantillon d'étalon colorimétrique A1 ASTM, Flacon en verre, 500 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Étalons colorimétriques en solution ASTM
N° de catalogue 84834.260
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Solutions colorimétriques prêtes à l'emploi, préparées par gravimétrie sur une base poids/poids.
- Utilisation comme normes d'étalonnage et/ou de contrôle qualité
- Conçues spécialement pour les méthodes analytiques ASTM, et produites dans le respect des normes ASTM D1500, D6045, D1209
- Traçabilité du produit, certifiée par un laboratoire indépendant
- Présentation en flacons de qualité supérieure, inviolables
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:500 mL
- Désignation:Échantillon d'étalon colorimétrique A1 ASTM