ICP multi-element standards (28 components)
ICP multi-element standard, 100 mg/l, (28 elements in in 5 % HNO₃) Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn, 5% HNO₃, 100 mL
Fournisseur: CPACHEM
ICP multi-element standards (28 components)
N° de catalogue ACSDMB56A.K1.5N.L1
Fournisseur: CPACHEM
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Matrice:5% HNO₃
- Cdt:100 mL
- Désignation:ICP multi-element standard, 100 mg/l, (28 elements in in 5 % HNO₃) Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn