Multi-element standards for ICP
Multi-element standards for 33 elements, 5% HNO₃, 500 mL
N° de catalogue ACSDM8A96.K1.5N.L5
Fournisseur:   CPACHEM
Multi-element standards for ICP
N° de catalogue ACSDM8A96.K1.5N.L5
Fournisseur:  CPACHEM
Numéro CAS:  
Multi-element standards for ICP
Multi-element standards for 33 elements, 5% HNO₃, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
895,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
ICP standards used for Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn.
Spécifications
Spécifications
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Multi-element standards for 33 elements
Spécifications