Multi-element standards for ICP
Multi-element standards for 33 elements, 5% HNO₃, 100 mL
N° de catalogue ACSDM8A96.K1.5N.L1
Fournisseur: CPACHEM
Aller à :
Product Details & Documents
ICP standards used for Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn.
Spécifications
Spécifications
- Matrice:5% HNO₃
- Cdt:100 mL
- Désignation:Multi-element standards for 33 elements