Multi-element quality control standards for ICP
Multi-element quality control standards for 33 elements, 5% HNO₃, 500 mL
N° de catalogue ACSDM8A96.1.5N.L5
Fournisseur: CPACHEM
Multi-element quality control standards for ICP
N° de catalogue ACSDM8A96.1.5N.L5
Fournisseur: CPACHEM
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
ICP QC standards used for Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn. 1 mg/l for 33 elememts.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Matrice:5% HNO₃
- Cdt:500 mL
- Désignation:Multi-element quality control standards for 33 elements