Sample container, with screw cap
30 ml, 25 mm, 90 mm, Sterile, individually wrapped
Fournisseur: DELTALAB
Aller à :
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Straight walled containers for sample collection, storage and transport.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø ext.:25 mm
- Emballage:individually wrapped
- Type:Sterile
- Capacité:30 ml
- Hauteur:90 mm
- Seq:03
- Cat. No.:DELT409222.O