VWR®, Pinces
Non stérile, 120 mm, 30 paquets de 50
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
PS, bleu translucide
- Combine haute résistance mécanique, flexibilité et résistance chimique
- Disponible en version stérile (emballée individuellement) et non stérile
Documents
CoC VWR Forceps, PS, translucent blue plastic with pointed end.pdf CoC VWR Forceps.pdf CoC VWR, Forceps.pdf
Déclaration de conformité
COC_VWRI232-0191_20180910 CoC_VWRI232-0191_20190320 COC_VWRI232-0191_20190610 CoC_VWRI232-0191_20190820 COC_VWRI232-0191_20190920
Plus
VWRI232-0191_TDS_EN
Fiche technique
VWR® Lab bric-a-brac
Documentation produit
Spécifications
- Emballage:30 paquets de 50
- Type:Non stérile
- Longueur:120 mm
- Seq:02
- Cat. No.:232-0192
- Certification environnementale:ISO 14001 (Certificate Registration No.131120)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact