Recirculating chillers, RC 2
Recirculating chillers, RC 2
RC 2 control, −20...+40 °C, ±0,05, 0,4 kW, 220×450×478 mm
N° de catalogue IKAA4173000
Fournisseur:   IKA
Recirculating chillers, RC 2
N° de catalogue IKAA4173000
Fournisseur:  IKA
Recirculating chillers, RC 2
Recirculating chillers, RC 2
RC 2 control, −20...+40 °C, ±0,05, 0,4 kW, 220×450×478 mm
Prix
6 110,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Designed for cooling applications up to −20 °C with a powerful 400 W cooling capacity, these recirculating chillers are highly efficient and provide stable temperatures. With a wireless controller, it is possible to operate the RC 2 safely and comfortably irrespective of where the device is located.
  • A feed hopper bleed valve enables safe and clean handling of the thermofluid
  • Easy to open front cover allows the air filter to be conveniently cleaned
  • It is possible to measure and control temperature directly in the working medium via the external temperature sensor connection socket
Due to its outstanding temperature stability, the RC can handle even the most demanding applications. The speed-controlled PEEK pump allows an indirect continuous adjustment of the maximum pressure and flow rate.
The high quality insulated 4 L bath reservoir allows the use of up to 2,5 liters of thermofluid in the external cooling circuit without refilling.
Max. flow rate / max. pressure:
18 L/min, 0,3 bar.
Attention: Cooling capacity at +20; +10; 0; −10 and −20 °C.
Spécifications
  • Plage de température:
    −20...+40 °C
  • Seq:
    02
  • l×p×h:
    220×450×478 mm
  • Capacité de refroidissement:
    0,4 kW
  • Précision de temp.:
    ±0,05
  • Type:
    RC 2 control
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4569000
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 91,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20102324
    Hose, silicone, 3 m, Ø 6 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 41,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20004613
    Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 200,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4569300
    Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 070,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20004612
    Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 161,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA2606700
    Coated metal hoses, length 1 m, max. teperature 300 °C
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 610,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Plage de température
    Viscosité
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20003518
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 9 kg - 714,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20017366
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    All configurations with any number of devices can be controlled at the same time
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 14 820,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20113271
    Temperature control hose, 1,6 m
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 150,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20019397
    Labworldsoft® 6 Starter
    Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same time
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 6 500,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4569200
    Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 806,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4568900
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 12 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 46,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4568800
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 36,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4569100
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 108,00 €