Bains à sec numériques
Les bains à sec numériques, qui accueillent entre un et quatre blocs d'aluminium, assurent un contrôle précis de la température dans les petits récipients. La sonde de température PT1000 permet un contrôle de la température directement dans le récipient contenant l'échantillon. Elle est utilisée avec les tubes PCR, les barrettes PCR, les tubes Greiner, les microplaques et les cuvettes. Les bains à sec sont parfaits pour la détermination des points de fusion et d'ébullition, les réactions enzymatiques, l'incubation et l'activation de cultures, les tests immunologiques, la dénaturation d'ADN, les tests de milieux de culture, les tests de coagulation, les déterminations des taux sang-urée-azote et les hybridations in situ.
- Température à réglage progressif, de la température ambiante jusqu'à 120 °C
- Minuterie : compte à rebours réglable de 1 min à 99 h 59 min
- Compteur : affiche le délai de chauffage
- Très polyvalent avec un grand nombre de blocs d'alliage d'aluminium
- Circuit de sécurité fixe et affichage de code d'erreur
- Signal sonore à la fin du test
Livraison: fourni avec sonde de température PT1000, mais sans blocs de chauffage (à commander séparément).
Attention: * RT = température ambiante
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
- Puissance de chauffe:155 W
- Nombre de blocs:1
- Plage de température:RT*...120 °C
- Poids:1 kg
- Seq:01
- l×p×h:151×228×73 mm
- Précision de temp.:±0,2 °C
- Type:Bain à sec 1
Accessories
- DésignationPourProfondeur
- DésignationTypePlage de mesure
- DésignationPourProfondeur
- 460-1036Bloc unique, 80 trous de Ø 6,4 mm10 barrettes de 8 tubes pour PCR 0,2 ml15,5 mm1 * 1 ST - 140,00 €
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- Désignation
- 442-2041Tige de statif en acier inoxydable, longueur 450 mm, Ø 10 mm, pour agitateurs avec filetage M101 * 1 ST - 88,50 €
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- 460-1016Bloc unique mixte : 4/3/2 trous de Ø 1,5/15/50 mlTubes à centrifuger 1,5 ml/15 ml/50 ml39,1/44,5/47,6 mm1 * 1 ST - 140,00 €
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- Désignation
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- 460-1017Bloc unique mixte : 6/10/5 trous de Ø 0,5/1,5/2 mlMicrotubes 0,5 ml/1,5 ml/2,0 ml27,6/39,1/38,1 mm1 * 1 ST - 140,00 €
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- Désignation
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- 460-1015Bloc unique mixte : 6/5/3 trous de Ø 6/12/13/25 mmTubes à essai 6 ml/12-13 ml/25 ml48,4/48,4/48,4 mm1 * 1 ST - 140,00 €
- DésignationPourProfondeur
- DésignationPourProfondeur
- DésignationTypePlage de mesure