Agitateurs à rouleaux, Roller 6 et 10, Basic et Digital
Product Details & Documents
Les agitateurs à rouleaux avec 6 ou 10 rouleaux assurent un mouvement de bascule et roulement doux. Les modèles de base disposent d'une vitesse fixe, alors que celle des unités numériques est réglable à l'infini. Utilisés pour mélanger les échantillons de sang, les suspensions solides et liquides et les échantillons visqueux. L'unité peut être utilisée avec tous les tubes classiques et les flacons cylindriques. Les accessoires facilement amovibles permettent un nettoyage rapide en cas d'éclaboussures.
- Utilisables de 4 à 50 °C, dans un incubateur ou une chambre froide
- Adaptés à un fonctionnement continu
- Rouleaux amovibles permettant d'agiter de plus grands tubes
- Facilité d'utilisation avec clavier tactile
- Minuterie : compte à rebours réglable de 1 s à 99 h 59 min (modèles numériques)
- Les unités numériques sont équipées d'un compteur : affichage de la durée d'agitation et du code d'erreur
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 21
Livraison: instruments livrés avec protection.
Documents
IKAA4012000_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Désignation:Roller 6 digital
- Charge max.:2 kg
- Amplitude:24,5 mm
- Cat. No.:444-0820
- Poids:4,5 kg
- Gamme de vitesse:5 - 80 min⁻¹
- Mouvement d'agitation:Bascule et roulement
- L×P×H:240×545×115 mm
- Modèle:Roller 6 digital