Baths and circulators, plastic baths
ICC basic eco 8, 2 kW, 8 L, 145×200×340 mm
  IKAA8034900
 :   IKA
Baths and circulators, plastic baths
  IKAA8034900
 :  IKA
Baths and circulators, plastic baths
Baths and circulators, plastic baths
ICC basic eco 8, 2 kW, 8 L, 145×200×340 mm
2 310,00 €
1 * 1 ST
The ICC compact immersion circulators allow flexible coupling to water baths of different volumes. They are designed for use with liquids up to temperatures of 150 °C. The convenient carrying handle and the compact design allow easy transportation as well as comfortable use. An economic and attractive solution for basic applications such as sample tempering and heating glassware.
  • Adjustable safety circuit
  • Switch from internal to external temperature with one key (only for control unit)
  • Optical and acoustic warning, example: for over heating
  • Powerful pressure/suction pump
  • Puissance de chauffe:
    2 kW
  • Capacité:
    8 L
  • Seq:
    01
  • l×p×h:
    145×200×340 mm
  • Type:
    ICC basic eco 8
Accessories
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA4471500
    Small cover for small bath
    ICC control, ICC basic eco 8, ICC control eco 8 c
    1 * 1 ST - 192,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA20004612
    Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m
    1 * 1 ST - 161,00 €
  •  
    Désignation
  • IKAA20003668
    Floating tube rack for 8×15 ml tubes
    1 * 5 ST - 51,80 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA20019397
    Labworldsoft® 6 Starter
    Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same time
    1 * 1 ST - 6 500,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA25001061
    Cooling coil
    ICC
    1 * 1 ST - 192,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA4569300
    Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm
    1 * 1 ST - 1 070,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA4471600
    Large cover for large bath (except IB R RO 15 eco)
    1 * 1 ST - 274,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA4248600
    Large stainless steel bath, 20 L
    IB pro
    1 * 1 ST - 987,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA4569200
    Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm
    1 * 1 ST - 806,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA4568900
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 12 mm
    1 * 1 ST - 46,70 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA20003077
    Small bridge
    small bath
    1 * 1 ST - 192,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA4248500
    Stainless steel bath, size S, 9 L
    IB 9 pro
    1 * 1 ST - 746,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA4568800
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 8 mm
    1 * 1 ST - 36,60 €
  •  
    Désignation
  • IKAA2606700
    Coated metal hoses, length 1 m, max. teperature 300 °C
    1 * 1 ST - 1 610,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA4248200
    Plastic bath, size L, 18 L
    IB 18 eco
    1 * 1 ST - 722,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA4248100
    Plastic bath, size S, 8 L
    IB 8 eco
    1 * 1 ST - 524,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA20004613
    Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    1 * 1 ST - 200,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA20017366
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    All configurations with any number of devices can be controlled at the same time
    1 * 1 ST - 14 820,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA4569100
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    1 * 1 ST - 108,00 €
  •  
    Désignation
  • IKAA20003669
    Floating tube rack for 4×50 ml tubes
    1 * 5 ST - 51,80 €
  •  
    Désignation
  • IKAA20003667
    Floating tube rack for 24×2,0 ml tubes
    1 * 5 ST - 51,80 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA4569000
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
    1 * 1 ST - 91,40 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA20113271
    Temperature control hose, 1,6 m
    1 * 1 ST - 1 150,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • IKAA20003078
    Large bridge
    medium or large bath
    1 * 1 ST - 202,00 €