Agitateurs, Rocker 2D et 3D Basic et Digital
Product Details & Documents
Agitateurs pour opérations de mélange en douceur, les modèles 2D réalisent un mouvement de bascule et les unités 3D effectuent des mouvements oscillants en trois dimensions. Les modèles "basic" disposent d'un angle d'agitation fixe, alors que les unités "digital" disposent d'une vitesse et d'un angle d'agitation réglables. Utilisés pour effectuer un mélange homogène dans des flacons, des flacons de culture, des boîtes de Petri et des tubes, les agitateurs 3D sont parfaits pour les cultures cellulaires, les extractions d'ADN, la distribution des cellules et la coloration/décoloration des cellules. La vitesse d'agitation reste constante, même en présence de variations de charge et de tension. Les différents accessoires permettent d'utiliser les unités pour un grand nombre d'applications.
- Utilisables de 4 à 50 °C, dans un incubateur ou une chambre froide
- Facilité d'utilisation avec clavier tactile
- Adaptés à un fonctionnement continu
- Minuterie : compte à rebours réglable de 1 s à 99 h 59 min (modèles numériques)
- Les unités "digital" sont équipées d'un compteur : affichage de la durée d'agitation et du code d'erreur
Delivery information: Informations de livraison : fournis avec tapis antidérapant universel. Les autres accessoires doivent être commandés séparément.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Désignation:Agitateur Rocker 2D digital
- Seq:02
- Charge max.:2 kg
- Cat. No.:444-0816
- Poids:2,2 kg
- Angle:0 à 15°
- Gamme de vitesse:5 - 80 min⁻¹
- Mouvement d'agitation:Basculant
- L×P×H:280×330×150 mm
- Modèle:Rocker 2D digital
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 444-0890Plateau, pour 14 tubes de 30 ml, Ø 25 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 48,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 444-0891Plateau, pour 10 tubes de 50 ml, Ø 28 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 48,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 444-0889Plateau, pour 16 tubes de 15 ml, Ø 16 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 48,00 €