Dessiccateur cadre en aluminium et paroi en PMMA - SICCO Auto-Dessicator Wall , L 1080 x H 1870 x P 580 - 6 compartiments et 6 portes - 140 L de volume utile par compartiment équipé d'un hygromètre électronique - alimentation électrique 230v / 50Hz - 1 * 1 Pce
N° de catalogue BOHLV1995-08
Fournisseur: Bohlender
Frequently Bought Together