Test de coagulase
Test de coagulase
Test de coagulase, 10 mL
N° de catalogue 673030ZL
Fournisseur:   VWR Chemicals
Test de coagulase
N° de catalogue 673030ZL
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Test de coagulase
Test de coagulase
Test de coagulase, 10 mL
Numéro CAS:  
Prix
33,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Test de confirmation pour les staphylocoques coagulase-positifs.
  • Formulé conformément à la norme ISO 6888-1
  • Peut être utilisé pour différencier Staphylococcus Aureus des staphylocoques à coagulase négative
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    10 mL
  • Désignation:
    Test de coagulase
  • Cat. No.:
    673030ZL
  • Durée de conservation:
    720
  • Température de stockage:
    2...8 °C