Tubes à centrifuger
50 ml, 34×100 mm, Sans bouchon, Round bottom
N° de catalogue MARI3933041
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à :
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
- Heavy walled
- Ungraduated
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Short conical or round bottom.
Spécifications
- Type de fermeture:Sans bouchon
- Ø×L:34×100 mm
- Type:Round bottom
- Capacité:50 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



