Spinner flasks, BIOGEN
Spinner flasks, BIOGEN
36000 ml, Centre neck 110 mm, side arm 45 mm, 2, 400×600 mm
N° de catalogue WITG5.529.009
Fournisseur:   witeg Labortechnik
Spinner flasks, BIOGEN
N° de catalogue WITG5.529.009
Fournisseur:  witeg Labortechnik
Spinner flasks, BIOGEN
Spinner flasks, BIOGEN
36000 ml, Centre neck 110 mm, side arm 45 mm, 2, 400×600 mm
Prix
1 360,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass with side arms
The fluid dynamic impeller assemblies to assure optimal lift of microcarrier beads at very low mixing speeds, the domed vessel bottom prevents microcarrier accumulations, positive-locking compression seal provides adjustable impeller assembly height, constructed of non-cytotoxic material, flasks inside surface siliconized on request.
Spécifications
  • Ø×h:
    400×600 mm
  • Capacité:
    36000 ml
  • Seq:
    09
  • Col:
    Centre neck 110 mm, side arm 45 mm
  • Nb de bras latéraux:
    2
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • WITG0.175.099
    Screw cap, GL 100, PP, nature, with PTFE liner
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 43,30 €