Spinner flasks, BIOGEN
Spinner flasks, BIOGEN
1000 ml, Centre neck 110 mm, side arm 45 mm, 2, 138×246 mm
N° de catalogue WITG5.529.004
Fournisseur:   witeg Labortechnik
Spinner flasks, BIOGEN
N° de catalogue WITG5.529.004
Fournisseur:  witeg Labortechnik
Spinner flasks, BIOGEN
Spinner flasks, BIOGEN
1000 ml, Centre neck 110 mm, side arm 45 mm, 2, 138×246 mm
Prix
446,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass with side arms
The fluid dynamic impeller assemblies to assure optimal lift of microcarrier beads at very low mixing speeds, the domed vessel bottom prevents microcarrier accumulations, positive-locking compression seal provides adjustable impeller assembly height, constructed of non-cytotoxic material, flasks inside surface siliconized on request.
Spécifications
  • Ø×h:
    138×246 mm
  • Capacité:
    1000 ml
  • Seq:
    04
  • Col:
    Centre neck 110 mm, side arm 45 mm
  • Nb de bras latéraux:
    2
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • WITG0.175.099
    Screw cap, GL 100, PP, nature, with PTFE liner
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 43,30 €