Seaux
blanc, 10 L, 290 mm, 300 mm
N° de catalogue VITL96393
Fournisseur:   VITLAB
Seaux
N° de catalogue VITL96393
Fournisseur:  VITLAB
Seaux
Seaux
blanc, 10 L, 290 mm, 300 mm
Prix
26,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En PE-HD, blanc.
  • Bonne résistance chimique et thermique
  • Graduation en litres
  • Sans bec verseur
Ce seau permet toute application industrielle et de laboratoire. Sa poignée et son couvercle transparent assurent une excellente fermeture.
Spécifications
  • Capacité:
    10 L
  • Couleur:
    blanc
  • Hauteur:
    300 mm
  • Seq:
    04
  • Ø ext.:
    290 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 216-1505
    Lid, PP, for 10 l bucket
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 6,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 216-1504
    Lid, PP, for 5 l bucket
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 6,30 €