Seaux
blanc, 5 L, 250 mm, 240 mm
  VITL96093
 :   VITLAB
Seaux
  VITL96093
 :  VITLAB
Seaux
Seaux
blanc, 5 L, 250 mm, 240 mm
22,40 €
1 * 1 ST
En PE-HD, blanc.
  • Bonne résistance chimique et thermique
  • Graduation en litres
  • Sans bec verseur
Ce seau permet toute application industrielle et de laboratoire. Sa poignée et son couvercle transparent assurent une excellente fermeture.
  • Capacité:
    5 L
  • Couleur:
    blanc
  • Hauteur:
    240 mm
  • Seq:
    03
  • Ø ext.:
    250 mm
Accessories
  •  
    Désignation
  • 216-1505
    Lid, PP, for 10 l bucket
    1 * 1 ST - 6,90 €
  •  
    Désignation
  • 216-1504
    Lid, PP, for 5 l bucket
    1 * 1 ST - 6,30 €