Cryoboxes
Cryoboxes
10×10, Cryotubes 1,2 - 2 ml, jaune, 132×132×52 mm
N° de catalogue RATI5150014
Fournisseur:   RATIOLAB
Cryoboxes
N° de catalogue RATI5150014
Fournisseur:  RATIOLAB
Cryoboxes
10×10, Cryotubes 1,2 - 2 ml, jaune, 132×132×52 mm
Prix
66,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PC, coloured, with clear lid.
  • Temperature-resistant from −190 to 121 °C
  • Drain bores at the bottom for dew liquids
  • By stacking corners the boxes are suitable for safe transport
With slip lid and variable grid insert.
Spécifications
  • Compartiments:
    10×10
  • Pour:
    Cryotubes 1,2 - 2 ml
  • l×p×h ext.:
    132×132×52 mm
  • Couleur:
    jaune
  • Seq:
    06