Flacons à prélèvement, siphon à immersion
Dip sampler for liquid samples, transparent, PP, 300 cm, 22 mm
Catalogus # BURK5315-0300
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
Échantillonneur pour retrait simple des échantillons liquides.
- En PP transparent
- Échantillonnage toutes couches ou à point possible
- Partie supérieure dotée d'un clapet anti-retour, partie inférieure avec valve à bille
Documents
Dip Sampler, Plunging Siphon
Video 's
Specificaties
- Ø:22 mm
- Couleur:transparent
- Désignation:Dip sampler for liquid samples
- Longueur:300 cm
- Matière:PP
- Seq:04