Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Lid, LDPE, for rectangular tanks, 48 L
N° de catalogue BURK3440-0481
Fournisseur:   BURKLE
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
N° de catalogue BURK3440-0481
Fournisseur:  BURKLE
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Lid, LDPE, for rectangular tanks, 48 L
Prix
281,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
  • Linear LDPE, transparent
  • Rupture-proof
Spécifications
  • Désignation:
    Lid, LDPE, for rectangular tanks, 48 L
  • Seq:
    22
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BURK3440-0034
    Filetage de container ¾", pour conteneurs cylindriques
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 213,00 €