Lead Standard Solutions, NIST
Plomb, Pb, 1000 mg/L, 100 mL
N° de catalogue HACH1279642
Fournisseur: Hach
Aller à :
Product Details & Documents
Standard solutions for accuracy checks in lead determinations.
Spécifications
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Cdt:100 mL
- Élement:Plomb
- Symbole:Pb