VWR®, Bols de broyage
5 ml, Acier trempé, 2 mm, 2 ml
412-0175
Ces bols de broyage peuvent être utilisés avec le vibrobroyeur VWR®, Beater.
- Capacité:5 ml
- Matière:Acier trempé
- Seq:08
- Taille maximale:2 mm
- Volume d'échantillon:2 ml
Ces bols de broyage peuvent être utilisés avec le vibrobroyeur VWR®, Beater.