VWR®, Bols de broyage
50 ml, Acier inoxydable, 8 mm, 20 ml
N° de catalogue 412-0173
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Ces bols de broyage peuvent être utilisés avec le vibrobroyeur VWR®, Beater.
Spécifications
- Capacité:50 ml
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:06
- Taille maximale:8 mm
- Volume d'échantillon:20 ml
Complementary Products
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix